Learn More
Thermo Scientific™ Biokemisk identifikationssystem (O.B.I.S. ) Campy
Product Code. 13226059
Change view
Click to view available options
Mængde:
60 test/sæt
Unit Size:
60 tests
Product Code. Mængde Unit Size
13226059 60 test/sæt 60 tests
1 options
Product Code. 13226059 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. ID0800M
 Begrænset vare
På lager
Hurtigt differentiere Campylobacter , Helicobacter og Acrobacter arter fra andre Gram-negative organismer med dette biokemiske identifikationssystem.
Hurtigt differentiere Campylobacter , Helicobacter og Acrobacter arter fra andre gramnegative organismer med Thermo Scientific™ Oxoid™ Biokemisk identifikationssystem (O.B.I.S. ) campy. Denne hurtige kolorimetriske test giver enkle og hurtige resultater til påvisning af L-alanylaminopeptidase i gramnegative organismer. Den er designet til differentiering af Campylobacter- , Helicobacter- og Arcobacter -arter fra andre Gram-negative organismer og inkorporerer en Gram-lysetest, som vil demonstrere Gram-status.
Bruge O.B.I.S. campy til hurtig differentiering af arter af Campylobacter , Helicobacter og Arcobacter fra alle andre gramnegative organismer 1 .
  • Enkel —nem at implementere
  • Hurtige —resultater i 6 minutters testning af mistænkte kolonier
De O.B.I.S. campy-testen adskiller arter af Campylobacter , Helicobacter og Arcobacter fra alle andre gramnegative organismer 1 . I modsætning til andre gramnegative organismer besidder Campylobacteraceae ikke enzymet L-alanylaminopeptidase (L-ALA). De O.B.I.S. campy test inkorporerer en hurtig test til at påvise dette enzym og et Gram-lyse reagens for hurtigt at bestemme Gram status. Først skal Gram-lysetesten (eller en Gram-farvning) udføres. Denne test skelner mellem Gram-positive og Gram-negative bakterier 2 .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt O.B.I.S. campy
Detekterbare analytter Campylobacter antigen
Mængde 60 test/sæt