Få mere at vide
Thermo Scientific™ Næringsbouillon nr. 2 (Dehydreret)
Artikelnummer. 10259632
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 10259632
Brand: Thermo Scientific™ CM0067B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dyrk kræsne patogener og andre mikroorganismer med dette næringsrige medium.
Dyrk kræsne patogener og andre mikroorganismer med nærende Thermo Scientific™ Oxoid™ Næringsbouillon nr. 2 (Dehydreret). Dette medium kan sammenlignes med en kødinfusion og er rigere på næringsstoffer end Nutrient Broth (CM0001). Det giver god vækst fra små inokula og anbefales til sterilitetstestning for aerobe organismer. Det overholder anbefalingerne i British Pharmacopoea1 for sammensætningen af et sterilitetstestmedium for aerobe.
Dette ikke-selektive medium indeholder oksekødsekstrakter kombineret med pepton, Lab Lemco , og natriumchlorid for at give de nødvendige nitrogenforbindelser, kulstof, vitaminer og nogle sporingredienser, der er nødvendige for væksten af bakterier.
Mediet er ideelt egnet til subkultur, især som sekundært vækstmedium for stafylokokker, der skal testes for koagulaseproduktion. Næringsbouillon nr. 2 fremstillet i dobbelt styrke svarer til det medium, der anbefales af British Standards Institution 2 til brug ved bestemmelse af Rideal-Walker-koefficienten for desinfektionsmidler.
Nutrient Broth No.2 er det basale medium til Preston Campylobacter Enrichment Broth 3,4 .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Industriel reference: NMKL.
Oversigt Næringsbouillon nr. 2
Form Pulver
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Mængde 500 g
Udbytte Til 20,0L medium
Kun til laboratoriebrug