Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Novobiocin selektivt supplement
Beskrivelse
Oxoid Novobiocin Selective Supplement (10 mg/hætteglas) tilsættes til EC Bouillon, delnr. CM0990B; Muller-Kauffmann tetrathionat-novobiocin bouillonbase, delnr. CM0343B; Brilliant Green Agar, delnr. CM0263B; MRSV, delnr. CM0910B; Modificeret trypton sojabouillon, delnr. CM0989B; og Lysine Iron Agar, Modificeret, Part No. CM0886B.
- Hvert hætteglas supplerer 500 ml medium
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Novobiocin selektivt supplement |
| Form | Frysetørret |
| Produkttype | Selektivt tillæg |
| Mængde | 10 x 10 mg |
| Udbytte | Udbytte vil være afhængig af formulering; følg retningslinjerne for dit specifikke produkt. |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Novobiocin Selective Supplement
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: novabiocin