Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Novobiocin antimikrobielle følsomhedsdiske
Artikelnummer. 10046292
Skift visning
Koncentration:
30 μg
5 μg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Koncentration unitSize
10046292 30 μg Pakke med 250
11943082 5 μg Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10046292 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CT0038B
Edge
Bestem følsomheden af mikroorganismer ved hjælp af manuelle AST-metoder og et komplet udvalg af højkvalitets, letanvendelige antimikrobielle følsomhedstestskiver.
Bestem manuelt mikroorganismers følsomhed for antibiotika ved hjælp af antimikrobielle følsomhedstestmetoder (AST) i forbindelse med pålidelige, brugervenlige Thermo Scientific™ Oxoid™ Novobiocin antimikrobielle følsomhedsdiske.
Brugervenlighed leveres af brudsikre fjederbelastede patroner, letlæselige etiketter og indikatorer for slutningen af patronen.
Diskdiffusion kategoriserer ikke kun resistente, mellemliggende og følsomme organismer gennem kvantitative resultater, men giver også en visuel indikation af følgende:
  • Inokulum niveau
  • Tilstedeværelse af forurening
  • Resistente mutanter
  • Beta-lactamase aktivitet
  • Antagonisme og synergi mellem antibiotika
Hver patron er individuelt forseglet med et tørremiddel for at opretholde et fugtniveau på< 2 %, hvilket sikrer langsigtet stabilitet.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antimikrobielle midler Novobiocin
Koncentration 30 μg
Oversigt Oxoid Novobiocin antimikrobielle følsomhedsskiver
Antibiotikum kode NV
Produkttype Antimikrobielle følsomhedsskiver
Test Type Antimikrobiel modtagelighed
nr. pr. pakke 5 Patroner/Pk.
Emballagetype 50 diske/patron
Mængde 50 diske/patron