Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Nitrocefin opløsning
Artikelnummer. 10280333
Skift visning
Mængde:
10 Vial Sæt/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10280333 10 Vial Sæt/Pk. Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 10280333 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SR0112C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5100.00 DKK
    4561.81 DKK / Pakke med 10
    Spare 538.19 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
De Thermo Scientific™ Oxoid Nitrocefin bruges til påvisning af beta-lactamase produktion.
Thermo Scientific™ Oxoid Nitrocefin bruges til påvisning af beta-lactamase produktion.
  • Rekonstituerer til 500 μg/ml
  • Indhold: 5 hætteglas frysetørret nitrocefin (1 mg) og 5 hætteglas rehydrerende væske (1,9 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Nitrocefin
Format Hætteglas
Inkluderer 5 hætteglas frysetørret nitrocefin (1 mg) og 5 hætteglas rehydrerende væske (1,9 ml)
Emballagetype 2 x 5 hætteglas
Mængde 10 Vial Sæt/Pk.