Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Neomycin selektivt tilskud
Mængde:
10 x 150 mg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Oxoid Neomycin selektivt tilskud (150 mg/hætteglas) tillader vækst af clostridier og andre anaerober.
- Tilføj til Blood Agar, Wilkins-Chalgren Anaerobe Agar, Part No. CM0619B, eller Columbia Blood Agar, delnr. CM0331B
- Hvert hætteglas supplerer 2L medium
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Neomycin selektivt tilskud |
| Form | Frysetørret |
| Produkttype | Selektivt tillæg |
| Mængde | 10 x 150 mg |
| Udbytte | Hvert hætteglas til 2L medium |