Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Mycoplasma Supplement G
Artikelnummer. 12751850
Skift visning
Mængde:
10/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde unitSize
12751850 10/Pk. Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 12751850 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SR0059C
Edge
Oxoid Mycoplasma Supplement er til isolering af mycoplasmas.
Oxoid Mycoplasma Supplement G er til isolering af mycoplasmas.
  • Tilføj til Mycoplasma Pneumoniae Agar, Part No. CM0401B eller CM0403B
  • Hvert hætteglas supplerer 80 ml medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Mycoplasma Supplement G
Form Frysetørret
Produkttype Mikrobiologiske medier
Mængde 10/Pk.
Udbytte Hvert hætteglas til 80mL medium
Arter Mycoplasma arter