Få mere at vide
Thermo Scientific™ Mycoplasma Agar Base (Dehydreret)
Artikelnummer. 10433233
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 10433233
Brand: Thermo Scientific™ CM0401B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dyrk og isoler Mycoplasma -arter med dette basale medium, når det bruges sammen med tilfredsstillende kosttilskud
Dyrk og isoler Mycoplasma arter med Thermo Scientific™ Oxoid™ Mycoplasma Agar Base (Dehydreret), når det bruges sammen med tilfredsstillende supplerende faktorer for væksten af Mycoplasma (PPLO).
Til dyrkning af Mycoplasma bør mediet og alle kosttilskud være fri for giftige stoffer selv i små mængder 1 . Mycoplasma Agar Base er fri for sådanne hæmmende eller giftige stoffer. Det indeholder også et særligt mineraltilskud, som forbedrer vækst- og koloniegenskaberne af mycoplasmas uden at forstyrre mediets klarhed.
Mycoplasma er en mollicute slægt af bakterier, der mangler en cellevæg omkring deres cellemembraner. Denne egenskab gør dem naturligt resistente over for mange almindelige antibiotika såsom penicillin eller andre beta-lactam-antibiotika, der målretter cellevægssyntese. De kan være parasitære eller saprotrofe. De er hovedsageligt parasitter på overfladen af menneskelige og dyreepitelceller.
Mycoplasma Agar Base er formuleret som et basalt medium, der skal beriges med eventuelle tilfredsstillende supplerende faktorer, der bruges til vækst af mycoplasma.
Størstedelen af mycoplasma kræver medier beriget med serum for god vækst. Også antibakterielle midler er nødvendige for at forhindre overvækst af de langsomt voksende mycoplasmaer ved at forurene organismer.
To kosttilskud, Mycoplasma Supplement-G SR0059 og Mycoplasma Supplement-P SR0060, er udviklet til forbedret vækst af mycoplasmas. Mycoplasma Supplement-G SR0059 er et generelt supplement, når det tilsættes til Mycoplasma Agar Base, producerer et komplet selektivt medium til formering af sterolkrævende Mycoplasma-arter af den klassiske type.
Mycoplasma Supplement-P SR0060 er et flydende supplement baseret på formuleringen anbefalet af Mycoplasma Reference Laboratory, CPHLS, Colindale, som bruges sammen med Mycoplasma Agar Base til at danne et bi-fasisk medium til isolering og foreløbig identifikation af Mycoplasma pneumoniae .
Mange arter af mycoplasmaer er aerobe eller fakultative anaerobe, men nogle foretrækker mikro-aerofile forhold med tilsætning af kuldioxid eller streng anaerobiose.
Patogene stammer vokser bedst ved 35 °C, mens saprofytiske stammer ofte vokser mellem 22 °C og 30 °C, T-stammer har en optimal temperatur på 36 °C.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Muller-Kauffmann tetrathionat bouillonbase
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 30,5L medium
Kun til laboratoriebrug