Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ MUG Tillæg
Mængde:
10 x 50 mg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Oxoid MUG Supplement (50mg) Fluorescerende middel bruges til påvisning af E. coli .
- Indeholder 4-methylumbelliferyl-β -D-glucuronid (MUG)
- Hvert hætteglas supplerer 500 ml medium
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | MUG Tillæg |
| Form | Frysetørret |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Mængde | 10 x 50 mg |
| Udbytte | Udbytte vil være afhængig af formulering; følg retningslinjerne for dit specifikke produkt. |