Få mere at vide
Thermo Scientific™ Mueller Hinton bouillon (dehydreret)
Beskrivelse
Udfør ubesværet antimikrobiel følsomhedstest (AST) ved hjælp af Thermo Scientific™ Oxoid™ Mueller Hinton Bouillon (Dehydreret), et medium, der kan bruges i internationalt anerkendte standardprocedurer.
Den største anvendelse af Mueller Hinton Bouillon er til antimikrobiel følsomhedstest (AST). Den er blevet produceret parallelt med Mueller-Hinton Agar CM0337. Hvor undersøgelser af antibiotikafølsomhed udføres både i bouillon og agar, vil det vise sig at være af særlig værdi at have medier med identisk næringsstofformulering. Mueller-Hinton Bouillon anbefales til bouillonfortynding. Minimum inhibitory Concentration (MIC) undersøgelser 1 .
Mueller-Hinton Bouillon vil kræve tilskud med de divalente kationer Mg++ og Ca++ efter sterilisering 2 . CLSI anbefaler følgende kationniveauer Ca++, 20-25mg/L; Mg++, 10-12,5 mg/L.
Lyseret hesteblod eller thymidinfosphorylase kan tilsættes til bouillonen for at forbedre MIC-endepunkterne for sulfonamider og trimethoprim 3 .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Overholder CLSI standarder. |
| Oversigt | Mueller Hinton bouillon |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Dehydrerede kulturmedier |
| Mængde | 500 g |
| Udbytte | Til 23,8L medium |
Kun til laboratoriebrug