Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ MRSV selektivt supplement
Mængde:
10/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Oxoid MRSV selektivt tilskud anvendes til påvisning af Salmonella spp. fra fødevare- og miljøprøver.
- Tilføj til MSRV Medium Base, varenr. CM0910B og lysinjernagar, modificeret (MLIA), delnr. CM0886B
- Hvert hætteglas supplerer 500 ml medium
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | MSRV selektivt supplement |
| Form | Frysetørret |
| Produkttype | Selektivt tillæg |
| Mængde | 10/Pk. |
| Udbytte | Hvert hætteglas til 500mL medium |