Få mere at vide
Thermo Scientific™ MRS bouillon (dehydreret)
Beskrivelse
Isoler og opregn mælkesyrebakterier fra fødevarer med Thermo Scientific™ Oxoid™ MRS (DeMan, Rogosa og Sharpe) Bouillon (Dehydreret). Dette ikke-selektive medium er designet til at understøtte kraftig vækst af mælkesyrebakterier.
Brug MRS Bouillon til optælling og isolering af mesofile mælkesyrebakterier fra fødevareprøver. MRS Bouillon kan også bruges til tests til identifikation af lactobaciller, såsom temperaturafhængighed, vækst i 4 % NaCl, vækst i 0,4 % Teepol osv. som anbefalet af Sharpe, Fryer og Smith 1 .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Industriel reference: AFNOR, IDF, NMKL. |
| Oversigt | FRU Bouillon |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Dehydrerede kulturmedier |
| Mængde | 500 g |
| Udbytte | Til 9,6L medium |