Få mere at vide
Thermo Scientific™ Modificeret trypton sojabouillon (dehydreret)
Description
Selektivt berige og isolere Escherichia coli O157 fra fødevarer med dette medium.
Selektivt berige og isolere Escherichia coli O157 fra fødevarer eller fækale prøver med Thermo Scientific™ Oxoid™ Modificeret Trypton Soya Bouillon (Dehydreret). Modifikationerne af det oprindelige medium omfatter en stigning i koncentrationen af bufferen, dikaliumhydrogenphosphat og galdesalte. Galdesaltene hæmmer væksten af sporedannende og enterokokker, men tillader væksten af Escherichia coli O157.
E. coli er en del af den kommensale mikrobielle flora hos alle dyr, inklusive mennesker. De fleste stammer af coli er ikke-patogene og tjener en nyttig funktion i tarmene ved at undertrykke væksten af skadelige bakterier. Nogle stammer af E. coli er i stand til at forårsage gastroenteritis hos mennesker, blandt dem er E. coli serotype O157: H7, en sjælden sort, som producerer toksiner, der er tæt beslægtet med toksinet produceret af Shigella dysenteriae . Dette toksin forårsager en alvorlig gastroenteritis hos mennesker, der almindeligvis omtales som hæmoragisk colitis.
Mange selektive bouillon er blevet formuleret til berigelse af Escherichia coli O157. Modificeret trypton sojabouillon er en nærende, selektiv base, som er udviklet af Doyle og Shoeni. 1 Bouillonen blev inkuberet ved 37°°C i 24 timer i rystekolber. Szabo og kolleger 2 brugte også modificeret trypton sojabouillon og fandt, at inkubation ved °43 C med omrøring gav bedre genfindingshastigheder fra inokulerede fødevareprøver.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Specifications
Specifications
| Oversigt | Trypton Soya Bouillon, Modificeret |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Dehydrerede kulturmedier |
| Mængde | 500 g |
| Udbytte | Til 15,2L medium |
Kun til laboratoriebrug