Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Modificeret Brucella Selektivt Supplement
Mængde:
10/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Oxoid Modificeret Brucella Selective Supplement er til dyrkning og isolering af Brucella spp.
- Alternativt tilskud indeholdende natamycin som erstatning for cycloheximid
- Tilføj til Blood Agar Base No. 2, Part No. CM0271B eller Brucella Medium Base, delnr. CM0169B
- Hvert hætteglas supplerer 500 ml medium
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Modificeret Brucella Selektivt Supplement |
| Form | Frysetørret |
| Produkttype | Selektivt tillæg |
| Mængde | 10/Pk. |
| Udbytte | Hvert hætteglas til 500mL medium |
| Arter | Brucella art |