Få mere at vide
Thermo Scientific™ MLCB agar (dehydreret)
Artikelnummer. 10117662
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 10117662
Brand: Thermo Scientific™ CM0783B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Isoler selektivt andre salmonellae end Salmonella Typhi og Salmonella Paratyphi A fra fæces og fødevareprøver med dette medium.
Selektivt isolere andre salmonellae end Salmonella Typhi og Salmonella Paratyphi A fra og fødevareprøver med Thermo Scientific™ Oxoid™ MLCB Agar (Dehydreret). MLCB Agar er baseret på formlen fra Inoue et al . 1 til selektiv isolering af salmonellae fra afføring og fødevarer. Visuel påvisning af meget små antal hydrogensulfid-producerende stammer er let på grund af det karakteristiske koloniale udseende.
Salmonellainfektion (salmonellose) er en almindelig bakteriel sygdom, der påvirker tarmkanalen. Salmonellabakterier lever typisk i dyrs og menneskers tarme og udskilles gennem afføring. Mennesker bliver oftest inficeret gennem forurenet vand eller mad.
Brug MLCB-agar til selektiv isolering af andet end Salmonella typhi og Salmonella paratyph i A fra fæces og fødevareprøver. Mediet kan inokuleres direkte med prøven eller fra en berigelseskultur.
Salmonellae vokser som store lilla-sorte kolonier på grund af hydrogensulfidproduktion. Mannitol udnyttes af organismen, og det resulterende pH-fald initierer lysindecarboxylering, som kontrollerer yderligere nedadgående pH-bevægelse og fremmer sortfarvning.
MLCB Agar er ikke afhængig af laktosefermentering og anbefales derfor ved undersøgelse af laktosegærende salmonellae ( Salmonella arizona ).
Atypiske Salmonella- stammer, der producerer lidt eller intet svovlbrinte, vokser som lilla-grå kolonier og kan udvikle et centralt sort tyreøje’ .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Industriel reference: NMKL-standarder.
Oversigt MLCB Agar
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 10,2L medium