Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ GNB-reagenser og tilbehør
Artikelnummer. p-6162467
Oversigt:
Microbact Holdebakke 12A/12B
Microbact Holdebakke 24E/12E
Microbact Mineralsk olie
Microbact Oxidase Strip
Microbact Reagens Indol-Kovacs
Microbact Reagens TDA
Microbact Reagens VP II
Microbact Reagens VP jeg
Microbact Reagensnitrat A
Microbact Reagensnitrat B
Microbact Reagensspot indol DMACA
Microbact Reagenssæt D
Mængde:
1 bakke
1 flaske
10 ml/flaske
100/pakke
50 stk./pakke
6 x 10 ml flasker
Pakningsstørrelse:
10ml
50 tests
50ml
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 10726983
Brand: Thermo Scientific™ MB0184A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forenkle påvisningen af gramnegative bakterier med praktisk Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ GNB-reagenser og tilbehør.
Gram-negative bakterier er af betydelig bekymring i både kliniske infektioner og fødevarekontamination. Identifikation af det forårsagende middel er afgørende i det kliniske miljø for at identificere årsagen til infektionen og etablere et passende behandlingsregime. I fødevareindustrien kan biokemisk identifikation hjælpe med at spore forureningskilden. Med disse GNB-reagenser og tilbehør identificeres Enterobacteriaceae og almindelige forskellige gramnegative baciller hurtigt og præcist, så korrekt, hurtig behandling for patienten kan følge.
  • Hurtigt: Flere resultater tilgængelige natten over
  • Enkel: Enkel teststrimmel eller mikropladeformat
  • Let at læse og tolke: Resultater er tydeligt synlige som tydelige farvereaktioner, der kan fortolkes ved hjælp af Microbact Identifikationspakke (MB1244A)
  • Omfattende: Identificerer> 100 Gram-negative bakterier, mere usædvanlige Enterobacteriaceae og oxidase-positive, Gram-negative bakterier
  • Fleksibel: Brug enkelte strimler eller kombiner systemer til mere komplekse identifikationer. Ideel til brug i kliniske eller fødevaremikrobiologiske laboratorier
  • Pålidelig: Et omfattende udvalg af biokemiske test baseret på publicerede referencemetoder 1-4
Yderligere elementer påkrævet: Mineralolie (MB1093A), Oxidase-strimler (MB0266A), Microbact Identifikationspakke (Windows™ ) (MB1244A), indolreagens (MB0209A), VPI-reagens (MB0181A), VPII-reagens (MB0184A), TDA-reagens (MB0180A), NIT A-reagens (MB0186A), NIT B-reagens (MB0187A). De 6 reagenser ovenfor er også tilgængelige som reagenssæt D (MB1082A).
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter med en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter, hvilket giver en komplet, end-to-end løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Microbact Reagens VP II
Format Flaske
Emballagetype 1 æske
Mængde 10 ml/flaske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Microbact Reagent VP II
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Potassium hydroxide