Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ GNB-reagenser og tilbehør
Oversigt:
Microbact Holdebakke 12A/12B
Microbact Holdebakke 24E/12E
Microbact Mineralsk olie
Microbact Oxidase Strip
Microbact Reagens Indol-Kovacs
Microbact Reagens TDA
Microbact Reagens VP II
Microbact Reagens VP jeg
Microbact Reagensnitrat A
Microbact Reagensnitrat B
Microbact Reagensspot indol DMACA
Microbact Reagenssæt D
Mængde:
1 bakke
1 flaske
10 ml/flaske
100/pakke
50 stk./pakke
6 x 10 ml flasker
Pakningsstørrelse:
10ml
50 tests
50ml
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
Forenkle påvisningen af gramnegative bakterier med praktisk Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ GNB-reagenser og tilbehør.
Gram-negative bakterier er af betydelig bekymring i både kliniske infektioner og fødevarekontamination. Identifikation af det forårsagende middel er afgørende i det kliniske miljø for at identificere årsagen til infektionen og etablere et passende behandlingsregime. I fødevareindustrien kan biokemisk identifikation hjælpe med at spore forureningskilden. Med disse GNB-reagenser og tilbehør identificeres Enterobacteriaceae og almindelige forskellige gramnegative baciller hurtigt og præcist, så korrekt, hurtig behandling for patienten kan følge.
Yderligere elementer påkrævet: Mineralolie (MB1093A), Oxidase-strimler (MB0266A), Microbact Identifikationspakke (Windows™ ) (MB1244A), indolreagens (MB0209A), VPI-reagens (MB0181A), VPII-reagens (MB0184A), TDA-reagens (MB0180A), NIT A-reagens (MB0186A), NIT B-reagens (MB0187A). De 6 reagenser ovenfor er også tilgængelige som reagenssæt D (MB1082A).
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter med en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter, hvilket giver en komplet, end-to-end løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
- Hurtigt: Flere resultater tilgængelige natten over
- Enkel: Enkel teststrimmel eller mikropladeformat
- Let at læse og tolke: Resultater er tydeligt synlige som tydelige farvereaktioner, der kan fortolkes ved hjælp af Microbact Identifikationspakke (MB1244A)
- Omfattende: Identificerer> 100 Gram-negative bakterier, mere usædvanlige Enterobacteriaceae og oxidase-positive, Gram-negative bakterier
- Fleksibel: Brug enkelte strimler eller kombiner systemer til mere komplekse identifikationer. Ideel til brug i kliniske eller fødevaremikrobiologiske laboratorier
- Pålidelig: Et omfattende udvalg af biokemiske test baseret på publicerede referencemetoder 1-4
Yderligere elementer påkrævet: Mineralolie (MB1093A), Oxidase-strimler (MB0266A), Microbact Identifikationspakke (Windows™ ) (MB1244A), indolreagens (MB0209A), VPI-reagens (MB0181A), VPII-reagens (MB0184A), TDA-reagens (MB0180A), NIT A-reagens (MB0186A), NIT B-reagens (MB0187A). De 6 reagenser ovenfor er også tilgængelige som reagenssæt D (MB1082A).
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter med en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter, hvilket giver en komplet, end-to-end løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Microbact Reagensnitrat A |
| Format | Flaske |
| Emballagetype | 1 æske |
| Mængde | 10 ml/flaske |