Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ GNB-reagenser og tilbehør
Artikelnummer. 10036932
Skift visning
Oversigt:
Microbact Holdebakke 12A/12B
Microbact Holdebakke 24E/12E
Microbact Mineralsk olie
Microbact Oxidase Strip
Microbact Oxidase-strimmel
Microbact Reagens Indol-Kovacs
Microbact Reagens TDA
Microbact Reagens VP II
Microbact Reagens VP jeg
Microbact Reagensnitrat A
Microbact Reagensnitrat B
Microbact Reagensspot indol DMACA
Microbact Reagenssæt D
Mængde:
1 bakke
1 flaske
10 ml/flaske
100/pakke
50 stk./pakke
6 x 10 ml flasker
Pakningsstørrelse:
10ml
50 tests
50ml
Hver
Pakke med 10
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Mængde Pakningsstørrelse
10036932 Microbact Reagens VP jeg 10 ml/flaske 10ml
10726983 Microbact Reagens VP II 10 ml/flaske 10ml
10331743 Microbact Oxidase-strimmel 50 stk./pakke 50 tests
12769030 Microbact Holdebakke 12A/12B 1 bakke Hver
10371783 Microbact Reagens TDA 10 ml/flaske 10ml
12749020 Microbact Reagenssæt D 6 x 10 ml flasker Hver
10261063 Microbact Reagensnitrat B 10 ml/flaske 10ml
13296189 Microbact Holdebakke 24E/12E 1 bakke -
13206189 Microbact Reagensspot indol DMACA 10 ml/flaske 10ml
13245769 Microbact Mineralsk olie 1 flaske 50ml
10600975 Microbact Reagens Indol-Kovacs 10 ml/flaske 10ml
10158442 Microbact Reagensnitrat A 10 ml/flaske Pakke med 10
17108234 Microbact Oxidase Strip 100/pakke -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10036932 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. MB0181A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    333.00 DKK
    263.88 DKK / 10ml
    Spare 69.12 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Forenkle påvisningen af gramnegative bakterier med praktisk Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ GNB-reagenser og tilbehør.
Gram-negative bakterier er af betydelig bekymring i både kliniske infektioner og fødevarekontamination. Identifikation af det forårsagende middel er afgørende i det kliniske miljø for at identificere årsagen til infektionen og etablere et passende behandlingsregime. I fødevareindustrien kan biokemisk identifikation hjælpe med at spore forureningskilden. Med disse GNB-reagenser og tilbehør identificeres Enterobacteriaceae og almindelige forskellige gramnegative baciller hurtigt og præcist, så korrekt, hurtig behandling for patienten kan følge.
  • Hurtigt: Flere resultater tilgængelige natten over
  • Enkel: Enkel teststrimmel eller mikropladeformat
  • Let at læse og tolke: Resultater er tydeligt synlige som tydelige farvereaktioner, der kan fortolkes ved hjælp af Microbact Identifikationspakke (MB1244A)
  • Omfattende: Identificerer> 100 Gram-negative bakterier, mere usædvanlige Enterobacteriaceae og oxidase-positive, Gram-negative bakterier
  • Fleksibel: Brug enkelte strimler eller kombiner systemer til mere komplekse identifikationer. Ideel til brug i kliniske eller fødevaremikrobiologiske laboratorier
  • Pålidelig: Et omfattende udvalg af biokemiske test baseret på publicerede referencemetoder 1-4
Yderligere elementer påkrævet: Mineralolie (MB1093A), Oxidase-strimler (MB0266A), Microbact Identifikationspakke (Windows™ ) (MB1244A), indolreagens (MB0209A), VPI-reagens (MB0181A), VPII-reagens (MB0184A), TDA-reagens (MB0180A), NIT A-reagens (MB0186A), NIT B-reagens (MB0187A). De 6 reagenser ovenfor er også tilgængelige som reagenssæt D (MB1082A).
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter med en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter, hvilket giver en komplet, end-to-end løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Microbact Reagens VP jeg
Format Flaske
Emballagetype 1 æske
Mængde 10 ml/flaske