Få mere at vide
Thermo Scientific™ Microbact™ GNB sæt
Beskrivelse
Forenkle identifikation af aerobe og fakultativt anaerobe gramnegative bakterier (Enterobacteriaceae og diverse gramnegative bakterier) med Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ GNB sæt– et komplet, selvstændigt biokemisk baseret identifikationssystem. Sættet bruger 24 forskellige biokemiske test i mikropladeformat til at producere letlæselige, tydelige farvereaktioner, generelt efter inkubation natten over.
- Hurtig: De fleste resultater tilgængelige natten over
- Enkelt og økonomisk: Enkelt mikropladeformat
- Let at læse og fortolke: Resultater er tydeligt synlige som tydelige farvereaktioner, der kan fortolkes ved hjælp af Microbact Identifikationspakke (MB1244A)
- Omfattende: Identificerer> 100 Gram-negative bakterier, mere usædvanlige Enterobacteriaceae og oxidase-positive, Gram-negative bakterier
- Fleksibel : Brug enkelte strimler eller kombiner systemer til mere komplekse identifikationer. Ideel til brug i kliniske eller fødevaremikrobiologiske laboratorier
- Pålidelig: Et omfattende udvalg af biokemiske test baseret på publicerede referencemetoder 1-4
Yderligere elementer påkrævet: Mineralolie (MB1093A), Oxidase-strimler (MB0266A), Microbact Softwareprogram (MB1244A), indolreagens (MB0209A), VPI-reagens (MB0181A), VPII-reagens (MB0184A), TDA-reagens (MB0180A), NIT A-reagens (MB0186A), NIT B-reagens (MB0187A). De seks reagenser ovenfor er også tilgængelige som reagenssæt D (MB1082A).
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter med en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter, hvilket giver en komplet, end-to-end løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Microbact GNB 12B sæt |
| Detekterbare analytter | Gram-negative baciller |
| Emballagetype | 1 æske |
| Mængde | 60 test/sæt |