Få mere at vide
Thermo Scientific™ Microbact™ GNB sæt
Artikelnummer. 13225689
Skift visning
Oversigt:
Microbact GNB 12A sæt
Microbact GNB 12B sæt
Microbact GNB 24E sæt
Mængde:
40 tests/sæt
60 test/sæt
Pakningsstørrelse:
40 tests
60 tests
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Mængde Pakningsstørrelse
13225689 Microbact GNB 24E sæt 40 tests/sæt 40 tests
13266049 Microbact GNB 12A sæt 60 test/sæt 60 tests
13286049 Microbact GNB 12B sæt 60 test/sæt 60 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13225689 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. MB1131A
 Begrænset vare
På lager
Forenkle identifikation af Enterobacteriaceae og almindelige forskellige gramnegative baciller med dette biokemiske identifikationssystem.
Forenkle identifikation af aerobe og fakultativt anaerobe gramnegative bakterier (Enterobacteriaceae og diverse gramnegative bakterier) med Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ GNB sæt– et komplet, selvstændigt biokemisk baseret identifikationssystem. Sættet bruger 24 forskellige biokemiske test i mikropladeformat til at producere letlæselige, tydelige farvereaktioner, generelt efter inkubation natten over.
Gram-negative bakterier er af betydelig bekymring i både kliniske infektioner og fødevarekontamination. Identifikation af det forårsagende middel er afgørende i det kliniske miljø for at identificere årsagen til infektionen og etablere et passende behandlingsregime. I fødevareindustrien kan biokemisk identifikation hjælpe med at spore forureningskilden. Med dette GNB-sæt identificeres Enterobacteriaceae og almindelige forskellige gramnegative baciller hurtigt og præcist, så korrekt, hurtig og passende handling kan følge.
  • Hurtig: De fleste resultater tilgængelige natten over
  • Enkelt og økonomisk: Enkelt mikropladeformat
  • Let at læse og fortolke: Resultater er tydeligt synlige som tydelige farvereaktioner, der kan fortolkes ved hjælp af Microbact Identifikationspakke (MB1244A)
  • Omfattende: Identificerer> 100 Gram-negative bakterier, mere usædvanlige Enterobacteriaceae og oxidase-positive, Gram-negative bakterier
  • Fleksibel : Brug enkelte strimler eller kombiner systemer til mere komplekse identifikationer. Ideel til brug i kliniske eller fødevaremikrobiologiske laboratorier
  • Pålidelig: Et omfattende udvalg af biokemiske test baseret på publicerede referencemetoder 1-4
Yderligere elementer påkrævet: Mineralolie (MB1093A), Oxidase-strimler (MB0266A), Microbact Identifikationspakke (Windows™ ) (MB1244A), indolreagens (MB0209A), VPI-reagens (MB0181A), VPII-reagens (MB0184A), TDA-reagens (MB0180A), NIT A-reagens (MB0186A), NIT B-reagens (MB0187A). De 6 reagenser ovenfor er også tilgængelige som reagenssæt D (MB1082A).
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter med en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter, hvilket giver en komplet, end-to-end løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Microbact GNB 24E sæt
Detekterbare analytter Aerobe og fakultativt anaerobe Gram Negative Baciller
Emballagetype 1 æske
Mængde 40 tests/sæt