Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Metronidazol-skive
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Oxoid Metronidazol Disc bruges til formodet identifikation af Gardnerella vaginalis .
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | -20°C |
| Oversigt | Metronidazol disk |
| Detekterbare analytter | G. vaginalis |
| Format | Disk, Patron |
| Type | Metronidazol disk |
| Emballagetype | 1 vogn./Pk. |
| Mængde | 50 diske |