Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Meropenem selektivt tilskud
Mængde:
10/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Oxoid Meropenem selektivt tilskud (1mg/hætteglas) bruges til isolering af vancomycin-resistente enterokokker (VRE) og højniveau aminoglykosid-resistente enterokokker (HLARE) fra kliniske prøver.
- Tilføj til VRE Agar Base, Part No. CM0984B
- Hvert hætteglas supplerer 500 ml medium
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Meropenem selektivt tilskud |
| Form | Frysetørret |
| Produkttype | Selektivt tillæg |
| Mængde | 10/Pk. |
| Udbytte | Hvert hætteglas til 500mL medium |