Få mere at vide
Thermo Scientific™ Membran Clostridium Perfringens (m-CP) Agarbase (Dehydreret)
Beskrivelse
Hurtigt isolere og formodentlig identificere Clostridium perfringens fra vandprøver med dette selektive og kromogene medium
Hurtigt isolere og formodentlig identificere Clostridium perfringens fra vandprøver med selektive og kromogene Thermo Scientific™ Oxoid™ Membran Clostridium Perfringens (m-CP) Agarbase (Dehydreret), når det bruges sammen med m-CP Selektivt Supplement. Mediet blev først beskrevet af Bisson og Cabelli 1 for hurtig kvantificering af Clostridium perfringens fra vandprøver.
Manglen på bD-glucosidase aktivitet fermentering af saccharose og produktion af sur phosphatase differentierer formodede Clostridium perfringens kolonier fra andre Clostridium spp på mediet.
Brug Membrane Clostridium Perfringens (m-CP) agarbase til hurtig isolering og formodet identifikation af Clostridium perfringens fra vandprøver.
- Selektiv: D-cycloserin, polymyxin B og anbefalet inkubation °ved 44 C hæmmer væksten af baggrundsflora såsom gramnegative organismer og stafylokokker
- Kromogent: Clostridium perfringens danner karakteristiske gule, uigennemsigtige kolonier, mens de fleste andre Clostridium optræder som enten lilla kolonier eller blå/grønne kolonier.
- Anbefalet i Det Europæiske Råds direktiv 98/83/EF til afprøvning af kvaliteten af drikkevand 2 .
- Vist at give bedre genvinding af Clostridium perfringens fra vand- og spildevandsprøver end Bonde pour tube-metoden 1 .
I m-CP Medium mangel på bD-glucosidase-aktivitet (et enzym involveret i cellobiose-fermentering), fermentering af saccharose og produktion af sur phosphatase bruges til at differentiere formodede Clostridium perfringens -kolonier fra andre Clostridium spp.
Mangel på bD glucosidase aktivitet betyder, at Clostridium perfringens ikke spalter kromogenet, indoxyl bD glucoside, i mediet. Ydermere, når organismerne fermenterer saccharose i mediet, hvilket reducerer pH, ændres bromcresollilla fra lilla til gul. Dette resulterer i karakteristiske uigennemsigtige gule Clostridium perfringens -kolonier.
De fleste andre Clostridium spp. vil fremstå som enten lilla kolonier, på grund af manglende saccharosefermentering, eller blå/grønne kolonier, hvor organismen stadig spalter Indoxyl bD glucosid og også fermenterer saccharose.
Formodede positive Clostridium perfringens- kolonier kan testes yderligere for sur fosfataseaktivitet ved at udsætte dem for ammoniumhydroxiddamp i 20 til 30 sekunder. Clostridium perfringens -kolonier bliver lyserøde eller røde, da phenolphthalein-diphosphat spaltes af sur fosfatase. Der ses ingen farveændring med kolonier af organismer, der ikke har sur fosfatase. Det er vigtigt, at denne yderligere test udføres, da der er et meget lille antal non-perfringens clostridier, der producerer gule kolonier. Disse kolonier vil dog forblive gule efter udsættelse for ammoniumhydroxid, da de er sur fosfatase negative.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Membran Clostridium perfringens (m-CP) agarbase |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Agar |
| Mængde | 500 g |
| Udbytte | Til 7,0L medium |
Kun til laboratoriebrug.