Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Burkholderia cepacia Medium
Artikelnummer. 10026402
Skift visning
Oversigt:
Burkholderia Cepacia Agar Base
Mængde:
500 g
Form:
Pulver
Udbytte:
Til 13,7L medium
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Oversigt Mængde Form Udbytte unitSize
10026402 Burkholderia Cepacia Agar Base 500 g Pulver Til 13,7L medium 500g
1 options
Artikelnummer. 10026402 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CM0995B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Isoler Burkholderia cepacia fra patienter med cystisk fibrose og fra ikke-sterile uorganiske saltopløsninger, der anvendes på hospitaler.
Isoler Burkholderia cepacia fra luftvejssekreter fra patienter med cystisk fibrose med Thermo Scientific™ Oxoid™ Burkholderia Cepacia Agar Base, som også bruges til rutinetestning af ikke-sterile uorganiske saltopløsninger i hospitalsmiljøer. Den langsommere voksende B. cepacia kan overses på konventionelle medier, såsom blod eller MacConkey-agar, på grund af overvækst forårsaget af andre hurtigere voksende organismer, der findes i luftvejene hos CF-patienter, såsom mucoide Klebsiella -arter, Pseudomonas aeruginosa og Staphylococcus- arter, der bliver diagnosticeret forkert.
Burkholderia cepacia (tidligere kendt som Pseudomonas cepacia ) er en bevægelig aerob oxidasepositiv Gram-negativ bacille, der almindeligvis findes i væskereservoirer og fugtige miljøer. Cellerne er 0,5 til 1,0 mm brede og 5 mm lange. Det er et vigtigt opportunistisk patogen og forårsager lungeinfektion blandt personer med cystisk fibrose (CF). Isolater fra CF-patienter udviser ofte multilægemiddelresistens, og så mange som 20 % af koloniserede individer vil bukke under for Burkholderia cepacia syndrom, en nekrotiserende lungebetændelse forbundet med feber, der kulminerer i en hurtig og fatal klinisk forværring 1 .
Burkholderia Cepacia Agar Base er baseret på PC Medium oprindeligt udviklet af Gilligan et al . hvor det viste sig at være overlegent for vækst af Burkholderia cepacia efter 48 timer sammenlignet med MacConkey 2 . Typiske Burkholderia cepacia- kolonier er cirkulære og salviegrønne, og mediet skifter fra strågrønt til lyserødt under inkubation. Alle kolonier skal identificeres og bekræftes yderligere.
Burkholderia cepacia , der oprindeligt var isoleret fra løg, kan overleve i lange perioder og formere sig i fjendtlige miljøer, såsom antiseptiske og desinficerende opløsninger, destilleret vand, boblebade, forstøvere og kommercielt emballerede urinkatetersæt 3 . Et udbrud i Arizona i 1998 på grund af forurenet alkoholfrit mundskyl blev undersøgt af Food and Drug Administration (FDA), som foreslog en sammenhæng med deioniseringsproceduren for det vand, der blev brugt til at fremstille produktet 4 . Organismen kan være til stede i lavt antal i mange ikke-sterile produkter, der anvendes på hospitaler. Det er blevet isoleret fra forskellige vandkilder og kan vokse i destilleret vand med en nitrogenkilde på grund af dets evne til at binde kuldioxid fra luft 5 . Sugekatetre skyllet i eddikesyreopløsning har reduceret forekomsten af overførsel af Burkholderia cepacia og andre pseudomonader.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oversigt Burkholderia Cepacia Agar Base
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 13,7L medium
Til in vitro diagnostisk brug.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.