Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Malt Extract
Artikelnummer. 13108346
Mængde:
500 g
5 kg
Pakningsstørrelse:
500g
5kg
Artikelnummer. 13108346
Brand: Thermo Scientific™ LP0039T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Oxoid Malt Extract is recommended for use in media for yeast and mold growth.
An extract of sprouted grain with conserved nitrogen and carbohydrate constituents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Powder
Produkttype Malt Extract
Mængde 5 kg