Få mere at vide
Thermo Scientific™ MacConkey Bouillon (Dehydreret)
Artikelnummer. 10147812
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10147812 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10147812 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CM0005B
Pålidelige løsninger til landbrugstest
Brug rabatkode 28024
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Identificer colibakterier fra vand- og mælkeprøver med dette differentiale medium.
Identificer colibakterier fra vand- og mælkeprøver med differential Thermo Scientific™ Oxoid™ MacConkey Bouillon (Dehydreret). MacConkey Broth er standardmediet til den primære isolering af coliforme bakterier og er blevet anbefalet til dette formål af Public Health Laboratory Service Water Committee 1 og World Health Organization. 2 MacConkey Broth er også i overensstemmelse med formuleringen specificeret af UK Dept. of Health 3 til mælkeklassificering.
Brug MacConkey Broth specifikt til dyrkning af patogener. MacConkey Broth har været standardmediet til den primære isolering af coliforme bakterier, som kan være til stede i en række forskellige prøver.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt MacConkey bouillon
Form Pulver
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Mængde 500 g
Udbytte Til 12,5L medium
Kun til laboratoriebrug