Få mere at vide
Thermo Scientific™ MacConkey Agar without Salt (Dehydrated)
Artikelnummer. p-4525021
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 10472643
Brand: Thermo Scientific™ CM0507B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Detect and enumerate coliform organisms in clinical samples with this medium.
Opdag og opregn coliforme organismer i kliniske prøver med Thermo Scientific™ Oxoid™ MacConkey Agar uden Salt (Dehydreret). Differentialmediet undertrykker sværmning af Proteus -arter og anbefales derfor til urinundersøgelse ved undersøgelse af mistanke om urinvejsinfektion (UTI).
MacConkey Agar uden Salt har samme formulering som MacConkey Agar bortset fra, at den ikke indeholder tilsat salt og derfor giver en‘ medium med lavt elektrolytindhold’ hvorpå de fleste Proteus -arter ikke spredes. Mediet har fundet særlig fordel til brug ved undersøgelse af urinprøver, således at overvækst af andre organismer forhindres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt MacConkey Agar (uden salt, CM7b) (Dehydreret)
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte for 10,6L medium