Få mere at vide
Thermo Scientific™ MacConkey Agar nr. 3 (Dehydreret)
Artikelnummer. 10229762
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 10229762
Brand: Thermo Scientific™ CM0115B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Detekter og opregn coliforme organismer, herunder E. coli , mens isolering og påvisning af Salmonella og Shigella spp. med dette selektive medie.
Detect and enumerate coliform organisms, including Escherichia coli, while isolating and detecting Salmonella and Shigella spp. in both clinical and food specimens using Thermo Scientific™ Oxoid™ MacConkey Agar No.3. A modification of the original MacConkey medium by the addition of selected bile salts, the medium gives improved differentiation of coliforms and non-lactose fermenting organisms while completely inhibiting Gram-positive cocci.
Brug MacConkey Agar nr. 3 til påvisning og optælling af coliforme organismer, mens du isolerer og påviser Salmonella og Shigella spp. i patologiske og fødevareprøver.
  • Selektiv og differentiel: på grund af inklusion af en specialfremstillet fraktion af galdesalte ud over krystalviolet giver mediet forbedret differentiering mellem coliforme og ikke-laktosefermenterende organismer, mens grampositive kokker er fuldstændig hæmmet.
  • Let at læse: Escherichia coli (røde kolonier med galdeudfældning) er let at skelne fra Shigella spp. (halmfarvede kolonier) og Salmonella (halmfarvede kolonier).
  • Anbefalet af American Public Health Association 1
MacConkey Agar No.3-formulering svarer til den, der anbefales af American Public Health Association 1 til direkte udpladning af vandprøver til coliforme baciller, til undersøgelse af fødevareprøver for madforgiftende organismer 2 og til isolering af Salmonella- og Shigella -arter i ost 3 .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oversigt MacConkey agar nr. 3 (amerikansk formulering)
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 9,7L medium
Kun til laboratoriebrug
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt