Få mere at vide
Thermo Scientific™ Lysin jernagar (dehydreret)
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Beskrivelse
Opdag salmonellae inklusive Salmonella arizonae med diagnosen Thermo Scientific™ Oxoid™ Lysinjernagar (Dehydreret). Dette differentiale medium detekterer salmonellae (herunder laktosefermenterende Salmonella arizonae) ved lysindecarboxylaseaktivitet og H2S -produktion.
Salmonellainfektion (salmonellose) er en almindelig bakteriel sygdom, der påvirker tarmkanalen. Salmonellabakterier lever typisk i dyr og menneskers tarme og udskilles gennem fæces. Mennesker bliver oftest inficeret gennem forurenet vand eller mad.
Lysinjernagar er et følsomt medium til påvisning af laktosegærende og laktoseikke-fermenterende Salmonella- arter. Mange stammer af denne gruppe fermenterer laktose så hurtigt, at den forventede positive reaktion for svovlbrinte undertrykkes på nogle medier som Triple Sugar Iron Slants. Så der er en mulighed for, at disse organismer fundet i madforgiftningsudbrud kan overses.
De eneste anerkendte grupper af Enterobacteriaceae, som regelmæssigt decarboxylerer lysin hurtigt, og som producerer store mængder svovlbrinte, er salmonellaerne 1,2 . Lysinjernagar er et følsomt medium til påvisning af laktosegærende og ikke-laktosegærende salmonellae.
Typiske reaktioner af organismer i lysinjernagar:
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Lysinjernagar er et følsomt medium til påvisning af laktosegærende og laktoseikke-fermenterende Salmonella- arter. Mange stammer af denne gruppe fermenterer laktose så hurtigt, at den forventede positive reaktion for svovlbrinte undertrykkes på nogle medier som Triple Sugar Iron Slants. Så der er en mulighed for, at disse organismer fundet i madforgiftningsudbrud kan overses.
De eneste anerkendte grupper af Enterobacteriaceae, som regelmæssigt decarboxylerer lysin hurtigt, og som producerer store mængder svovlbrinte, er salmonellaerne 1,2 . Lysinjernagar er et følsomt medium til påvisning af laktosegærende og ikke-laktosegærende salmonellae.
Typiske reaktioner af organismer i lysinjernagar:
| Kulturer | Skrå | Bagdel | H2S |
| Salmonella | Alkalisk | Alkalisk | + |
| Proteus | Rød | Syre | - |
| Providencia | Rød | Syre | - |
| Citrobacter | Alkalisk | Syre | + |
| Escherichia | Alkalisk | Syre eller neutral | - |
| Shigella | Alkalisk | Syre | - |
| Klebsiella | Alkalisk | Alkalisk | - |
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Industriel reference: FDA, USDA. |
| Oversigt | Leverfordøjelse neutraliseret |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Agar |
| Mængde | 500 g |
| Udbytte | Til 14,7L medium |
Kun til laboratoriebrug