Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Legionella MWY selektivt supplement
Artikelnummer. 17140671
Skift visning
Udbytte:
Hvert hætteglas til 100mL medium
Hvert hætteglas til 500mL medium
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Udbytte
17140671 Hvert hætteglas til 500mL medium
17150671 Hvert hætteglas til 100mL medium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17140671 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SR0255B
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Oxoid Legionella MWY Selective Supplement bruges til isolering af Legionella pneumophila fra drikkevandsprøver.
Oxoid Legionella MWY Selective Supplement bruges til isolering af Legionella pneumophila fra drikkevandsprøver.
Tilføj til Legionella CYE Agar Base, Part No. CM0655B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Legionella MWY selektivt supplement
Form Frysetørret
Produkttype Selektivt tillæg
Mængde 10/Pk.
Udbytte Hvert hætteglas til 500mL medium
Arter Legionella