Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Legionella GVPC selektivt supplement
Artikelnummer. 17100671
Skift visning
Mængde:
10/Pk.
Artikelnummer. Mængde
17100671 10/Pk.
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17100671 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SR0252E
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Oxoid Legionella GVPC Selective Supplement anvendes til isolering af Legionella spp. fra miljøprøver.
Oxoid Legionella GVPC Selective Supplement anvendes til isolering af Legionella spp. fra miljøprøver.
  • Tilføj til Legionella Agar Base, Part No. CM1203B
  • Hvert hætteglas supplerer 500 ml medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Legionella GVPC selektivt supplement
Form Frysetørret
Produkttype Selektivt tillæg
Mængde 10/Pk.
Udbytte Hvert hætteglas til 500mL medium
Arter Legionella
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Legionella Selective Supplement (GVPC)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cycloheximide, Polymyxin B sulfate