Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Legionella agar base
Artikelnummer. 17170661
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
17170661 500 g
1 options
Artikelnummer. 17170661 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CM1203B
 Begrænset vare
På lager
Isoler Legionella fra miljøprøver og kliniske prøver ved hjælp af dette medium.
Isoler Legionella fra miljøprøver og prøver ved hjælp af Thermo Scientific™ Oxoid™ Legionella CYE-agarbase, når den bruges sammen med Legionella-væksttilskud SR0251A. Legionella CYE Agar Base er et ikke-selektivt medium, der udviser optimal genvinding af legionellaceae i korte inkubationsperioder fra både miljøprøver og prøver.
Legionella er aerobe, bevægelige, ernæringsmæssigt kræsne, pleomorfe, gram-negative stænger, der kræver særlige vækstfaktorer i kulturmedier for at vokse. Overførsel sker ved aerosolisering eller aspiration af forurenet vand, ikke person til person.
Legionellose refererer til to forskellige kliniske syndromer, legionærer’ sygdom, der oftest viser sig som alvorlig lungebetændelse, og Pontiac-feber, som er en akut, febril, selvbegrænsende, viruslignende sygdom. Over fyrre arter af legionella er blevet karakteriseret, men Legionella pneumophila er stadig det mest udbredte ætiologiske agens for legionærer’ sygdom.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Industriel reference: ISO Standarder.
Oversigt Legionella CYE agarbase
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 20,0L medium
Kun til laboratoriebrug