Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Legionella BCYE supplement
Artikelnummer. 17190661
Skift visning
Udbytte:
Hvert hætteglas til 100mL medium
Hvert hætteglas til 500mL medium
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Udbytte
17190661 Hvert hætteglas til 500mL medium
17180661 Hvert hætteglas til 100mL medium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17190661 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SR0251C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4910.00 DKK
    4756.58 DKK / Pakke med 10
    Spare 153.42 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Oxoid Legionella BCYE Supplement bruges til isolering af Legionella spp.
Oxoid Legionella BCYE Supplement bruges til isolering af Legionella spp.
Tilføj til Legionella Agar Base, Part No. CM1203B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Legionella BCYE supplement
Form Frysetørret
Produkttype Mikrobiologiske medier
Mængde 10/Pk.
Udbytte Hvert hætteglas til 500mL medium
Arter Legionella