Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Legionella BCYE supplement
Artikelnummer. 17180661
Skift visning
Udbytte:
Hvert hætteglas til 100mL medium
Hvert hætteglas til 500mL medium
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Udbytte
17180661 Hvert hætteglas til 100mL medium
17190661 Hvert hætteglas til 500mL medium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17180661 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SR0251A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1010.00 DKK
    972.01 DKK / Pakke med 10
    Spare 37.99 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Oxoid Legionella BCYE Supplement bruges til isolering af Legionella spp.
Oxoid Legionella BCYE Supplement bruges til isolering af Legionella spp.
Tilføj til Legionella Agar Base, Part No. CM1203B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Legionella BCYE supplement
Form Frysetørret
Produkttype Mikrobiologiske medier
Mængde 10/Pk.
Udbytte Hvert hætteglas til 100mL medium
Arter Legionella