Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Legionella BCYE-tilskud uden cystein
Beskrivelse
Oxoid Legionella BCYE Supplement uden L-cystein anvendes til isolering af Legionella spp.
- Tilføj til Legionella CYE Agar Base, Part No. CM1203B
- Hvert hætteglas supplerer 100 ml medium
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Legionella BCYE Supplement uden L-cystein |
| Form | Frysetørret |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Mængde | 10/Pk. |
| Udbytte | Hvert hætteglas til 100mL medium |
| Arter | Legionella |