Få mere at vide
Thermo Scientific™ Lab-Lemco næringsbouillon (dehydreret)
Artikelnummer. 10680525
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10680525 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10680525 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CM0015B
Edge
Undersøg vand, spildevand og mejeriprodukter ved hjælp af amerikanske standardmetoder ved hjælp af dette næringsrige medium.
Undersøg vand, spildevand og mejeriprodukter ved hjælp af amerikanske standardmetoder Thermo Scientific™ Oxoid™ Lab-Lemaco Næringsbouillon (Dehydreret). Det bruges som et næringsstof kødekstrakt bouillon til generel bakteriologi.
Lab-Lemco Bouillon er et flydende medium til almindelig brug, der bruges til undersøgelse af vand, mejeriprodukter og fødevarer 1,2,3
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Lab-Lemco bouillon (næringsagar) (amerikansk formulering)
Form Pulver
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Mængde 500 g
Udbytte Til 62,5L medium
Kun til laboratoriebrug