Få mere at vide
Thermo Scientific™ Lab-Lemco Agar (Dehydreret)
Beskrivelse
Undersøg vand og mejeriprodukter med nærende Thermo Scientific™ Oxoid™ Lab-Lemco Agar (Dehydreret) 1,2 . Det er et generelt medium til generel bakteriologisk brug og kan også bruges som grundlag for selektive, differentielle eller berigede medier. Fraværet af natriumchlorid i formuleringen forhindrer Proteus mirabilis i at sværme kolonier.
Brug Lab-Lamco Agar som et generelt medium til bakteriologiske formål.
Det kan også bruges som næringsstof kødekstraktagar til generel bakteriologi og til konservering af stamkulturer.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Lab-Lemco Agar (næringsagar, amerikansk formulering) |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Agar |
| Mængde | 500 g |
| Udbytte | Til 21,7L medium |
Kun til laboratoriebrug