Få mere at vide
Thermo Scientific™ Kligler jernagar (dehydreret)
Artikelnummer. 10631675
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10631675 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10631675 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CM0033B
Edge
Identificer Enterobacteriaceae på basis af dobbelt sukkergæring og hydrogensulfidproduktion med dette medium.
Identificer Enterobacteriaceae på basis af dobbelt sukkergæring og svovlbrinteproduktion vha Thermo Scientific™ Oxoid™ Kligler jernagar (Dehydreret). Klingler Iron Agar kombinerer funktionerne i Kliglers blyacetat medium 1,2,3 og Russells dobbeltsukkeragar 4 . Mediet anbefales til identifikation af kolonier plukket fra pletteringsmedier såsom MacConkey Agar, Bismuth Sulphite Agar eller Desoxycholate Citratagar osv.
Differentiere Enterobacteriaceaepå basis af dobbelt sukkergæring og svovlbrinteproduktion med Klinger Iron Agar.
Ikke-lactose-fermenteringsbeholdere producerer oprindeligt en gul skråning og numse som et resultat af glucosefermentering. Når glukosen er opbrugt, vender reaktionerne tilbage til røde skråninger (alkalisk) på grund af oxidation af syrer. Laktosegærende organismer producerer gule skråninger og numser. Der er ingen tilbagevenden til rødt i skråningen, fordi der produceres nok syre til at opretholde en sur pH under aerobe forhold. Ikke-fermenteringsanlæg producerer røde skråninger og numser. H2S-produktion resulterer i en sortfarvning af mediet, enten i hele numsen eller i en ringdannelse nær toppen af numsen. Gasproduktion demonstreres ved tilstedeværelsen af bobler eller revner i mediet.
Typiske reaktioner observeret på Kligler Iron Agar efter 18-24 timer ved 35 °C.
Organisme Hældning Bagdel Gas H2S
Shigella sonnei Rød Gul - -
Shigella dysenteriae Rød Gul - -
Salmonella typhi Rød Gul - +
Salmonella arter Rød Gul + +
Enterobacter arter Rød Gul + -
Klebsiella art Gul Gul + -
Escherichia coli Gul Gul + -
Proteus mirabilis Rød Gul - +
Morganella arter Rød Gul V -
Citrobacter freundii Gul Gul + +
Yersinia art Rød Gul V -
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Kligler jernagar
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 9,1L medium
Kun til laboratoriebrug