Få mere at vide
Thermo Scientific™ Jernsulfit-agar (dehydreret)
Artikelnummer. 10536893
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 10536893
Brand: Thermo Scientific™ CM0079B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opdag termofile anaerobe organismer, der forårsager sulfidfordærvelse i fødevarer med dette medium.
Opdag termofile anaerobe organismer, der forårsager sulfidfordærvelse i fødevarer med Thermo Scientific™ Oxoid™ Jernsulfit-agar (dehydreret). Mediet er en modifikation af Cameron Sulphite Agar udviklet af National Canners Association of America 1 . Jernsulfit-agar har en reduceret koncentration af natriumsulfit for at tillade forbedret påvisning af nogle stammer af Clostridium sporogenes .
Trypton i mediet giver nitrogen og andre næringsstoffer, der er nødvendige for at understøtte bakteriel vækst. Tilstedeværelsen af sulfit-reducerende bakterier er angivet ved dannelsen af sorte kolonier. Disse kolonier dannes, når bakterier reducerer sulfit til sulfid, som reagerer med jern(III)citrat for at give et sort bundfald.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Jernsulfatagar
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 21,7L medium
Kun til laboratoriebrug