Få mere at vide
Thermo Scientific™ IMAGEN™ Respiratory Virus Screen Kit ved hjælp af Direct Immunofluorescence Assay
Artikelnummer. 13275519
Skift visning
Mængde:
100 prøver
Artikelnummer. Mængde
13275519 100 prøver
1 options
Artikelnummer. 13275519 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K6120112
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Formodentlig opdage respiratorisk syncytisk virus (RSV ), influenza A- og B-virus, parainfluenzavirus 1,2& 3 og adenovirus i respiratoriske prøver med denne analyse.
Formodentlig opdage respiratorisk syncytisk virus (RSV ), influenza A- og B-virus, parainfluenzavirus 1,2& 3 og adenovirus i luftvejsprøver med Thermo Scientific™ IMAGEN™ Respiratory Virus Screen Kit. Analysen kan ikke skelne mellem vira. Individuelle vira bør yderligere identificeres og bekræftes ved hjælp af monospecifikke FITC-mærkede monoklonale antistofreagenser, som f.eks. IMAGEN rækkevidde eller andre metoder. Resultaterne af direkte respiratoriske prøver skal bekræftes ved cellekultur.
Luftvejsvirusinfektioner er forbundet med store udbrud af luftvejssygdomme i hele verden, som har en betydelig indvirkning på verdenssundheden 1,2,3 . Vira forårsager sygdom i alle aldersgrupper, men infektioner er mest alvorlige hos spædbørn, ældre og immunkompromitterede populationer, hvilket fører til hospitalsindlæggelse af patienter 4 . Hurtig diagnosticering af luftvejsvirusinfektioner er en vigtig hjælp til behandling af patienter, forebyggelse og kontrol af udbrud og til at påvirke brugen af antiviral behandling, især for influenza A og RSV virale infektioner. 3
Bruge IMAGEN Respiratory Virus Screen Kit som en hurtig, følsom og specifik metode til formodet påvisning af respiratorisk syncytisk virus (RSV ), influenza A- og B-virus, parainfluenzavirus 1,2& 3 og adenovirus i luftvejsprøver.
  • Hurtige resultater —inden for lidt over 30 minutter efter modtagelse af testprøve eller kultur
  • Simple —brugsklare reagenser plus det hele IMAGEN assays følger den samme grundlæggende metode
  • Fremragende sensitivitet og specificitet —velkarakteriserede antistoffer af høj kvalitet, der anvendes i analysen, giver fremragende sensitivitet og specificitet
  • Letlæselige resultater
  • Lang holdbarhed —24 måneder
De vira, der hovedsageligt er ansvarlige for infektion i nedre luftveje omfatter RSV , influenza A og B virus, parainfluenza virus 1, 2 og 3 og adenovira. Forventede prævalensrater for individuelle vira er detaljeret (med referencer) i afsnit 13, Forventede værdier.
RSV og parainfluenzavirus forekommer sæsonmæssigt og er væsentlige årsager til sygdomme i de nedre luftveje hos spædbørn og småbørn. De forårsager ofte bronchiolitis, kryds, bronkitis og lejlighedsvis lungebetændelse 5,6,7 . Influenza A- og B-virus forårsager verdensomspændende sæsonbestemte epidemier af luftvejssygdomme hos voksne og spædbørn med et sygdomsspektrum, der spænder fra milde øvre luftvejssymptomer til svær lungebetændelse 8,9 . Akut lungebetændelse hos ældre eller immunkompromitterede patienter kan være livstruende, især i forbindelse med sekundære mikrobielle infektioner.
Adenovirusinfektioner er forbundet med luftvejs-, øjen- og tarmsygdomme 10 . Adenovira rapporteres at være ansvarlige for 5 % af akutte luftvejssygdomme hos børn under 4 år og er en almindelig årsag til pharyngitis hos små børn 11 .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt IMAGEN™ Åndedrætsskærm
Detekterbare analytter Respiratorisk syncytialvirus (RSV )
Prøvetype Nasopharyngeal
Type Reagens
Mængde 100 prøver