Få mere at vide
Thermo Scientific™ IMAGEN™ Parainfluenza Virus Typing Kit ved hjælp af Direct Immunofluorescence Assay
Artikelnummer. 13265779
Skift visning
Mængde:
50 prøver
Pakningsstørrelse:
50 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13265779 50 prøver 50 tests
1 options
Artikelnummer. 13265779 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K6104112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6350.00 DKK
    4844.08 DKK / 50 tests
    Spare 1505.92 DKK
    23% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Opdag og differentier parainfluenzavirus type 1, 2 og 3 hurtigt med dette hurtige og letlæselige sæt.
Detekterer og differentierer hurtigt parainfluenzavirus type 1, 2 og 3 antigener direkte i nasopharyngeale aspirater eller i cellekulturpræparater med Thermo Scientific™ IMAGEN™ Parainfluenza Virus Typing Kit. Denne direkte immunfluorescensanalyse anvender typespecifikke monoklonale antistoffer til at detektere og identificere Parainfluenza virus type 1, 2 og 3
Parainfluenzavirus er medlemmer af slægten Paramyxovirus klassificeret i familien Paramyxoviridae. 1 Der er 6 arter af Paramyxovirus kendt for at inficere mennesker, som inkluderer Parainfluenza virus 1, 2, 3 og 4 (undertype 4a og 4b), fåresygevirus og Newcastle Disease virus. Af de 4 parainfluenzavirus er type 1, 2 og 3 nu anerkendt som en væsentlig årsag til akut luftvejssygdom hos spædbørn og børn. 2,3
Bruge IMAGEN Parainfluenza Kit som en hurtig, følsom og specifik metode til påvisning og differentiering af Parainfluenza virus type 1, 2 og 3 antigener direkte i nasopharyngeale aspirater eller i cellekulturpræparater.
  • Hurtige resultater —inden for lidt over 30 minutter efter modtagelse af testprøve eller kultur
  • Simple —brugsklare reagenser plus det hele IMAGEN assays følger den samme grundlæggende metode
  • Fremragende sensitivitet og specificitet —velkarakteriserede antistoffer af høj kvalitet, der anvendes i analysen, giver fremragende sensitivitet og specificitet
  • Letlæselige resultater
  • Lang holdbarhed —24 måneder
De IMAGEN Parainfluenza Kit indeholder fluorescein isothiocyanat (FITC) konjugerede monoklonale antistoffer, som binder specifikt til enten Parainfluenza virus type 1, 2 eller 3. Prøver inkuberes med de FITC-konjugerede reagenser i 15 minutter. Overskydende reagens fjernes derefter ved vask med phosphatpufret saltvand (PBS). De farvede områder monteres og ses ved hjælp af epifluorescensbelysning. Hvis Parainfluenza-virus type 1, 2 eller 3 er til stede, ses karakteristisk æblegrøn intracellulær fluorescens i inficerede celler, hvilket står i kontrast til den røde baggrundsfarvning af uinficerede celler.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Oversigt IMAGEN™ Parainfluenza typning
Detekterbare analytter Influenza
Detektionsmetode Nasopharyngeal
Prøvetype Nasopharyngeal
Type Reagens
Mængde 50 prøver