Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ HTM tillæg
Artikelnummer. 11444209
Skift visning
Mængde:
10/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11444209 10/Pk. Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11444209 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SR0158E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    867.00 DKK
    782.18 DKK / Pakke med 10
    Spare 84.82 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Oxoid HTM Supplement bruges til følsomhedstestning af Haemophilus influenzae .
Oxoid HTM Supplement bruges til følsomhedstestning af Haemophilus influenzae .
  • Tilføj til HTM Base, varenr. CM0898B Opbevares ved -20 °C til 0 °C
  • Hvert hætteglas supplerer 500 ml medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt HTM tillæg
Form Frysetørret
Produkttype Mikrobiologiske medier
Mængde 10/Pk.
Udbytte Hvert hætteglas til 500mL medium