Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Helicobacter Pylori Selektivt Supplement (Dent)
Mængde:
10/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Oxoid Helicobacter Pylori Selective Supplement (Dent) er til isolering af Helicobacter pylori fra kliniske prøver.
- Brugt med Columbia Blood Agar Base, delnr. CM0331B
- Hvert hætteglas supplerer 500 ml medium
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Helicobacter Pylori Selektivt Supplement (Dent) |
| Form | Frysetørret |
| Produkttype | Selektivt tillæg |
| Mængde | 10/Pk. |
| Udbytte | Hvert hætteglas til 500mL medium |
| Arter | Helicobacter pylori |