Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Hektoen Enteric Agar
Artikelnummer. 10710564
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 10710564
Brand: Thermo Scientific™ CM0419B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Isolate and differentiate Shigella and Salmonella spp. from enteric pathological specimens with this selective medium.
Isolate and differentiate Shigella and Salmonella spp. from enteric pathological specimens with Thermo Scientific™ Oxoid™ Hektoen Enteric Agar (Dehydrated). Hektoen Enteric Agar was developed by King and Metzger1. When compared to other selective media this medium gives higher yield of Salmonella and Shigella, while inhibiting accompanying Gram-positive and other microorganisms2,3.
Hektoen Enteric Agar er et differentielt og selektivt medium til isolering af Shigella og Salmonella spp.
  • Letlæselige: shigellae danner grønne fugtige hævede kolonier, mens salmonellaer danner blågrønne kolonier, og andre coliformer danner lakselyserøde til orange kolonier omgivet af en zone med galdeudfældning.
  • Selektivt: galdesalte, bromthymolblåt og surt fuchsin i mediet gør dette medium selektivt over for de fleste Gram-positive organismer.
  • Opfylder kravene i APHA4.
Mediets høje peptonindhold opvejer den hæmmende effekt af galdesalte på Shigella -arter, mens de yderligere kulhydrater (saccharose og salicin) giver bedre differentiering og sænker toksiciteten af dobbeltindikatorsystemet, hvilket resulterer i bedre restitution. Stigningen i laktoseindhold hjælper tidlig genkendelse af langsom laktose-gærende organismer. Thiosulfat og ferricitrat er til stede for at påvise H 2 S-producerende organismer.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Hektoen Enteric Agar
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte til 6,6L medium