Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Halvt Fraser-tillæg
Artikelnummer. p-4522406
Mængde:
10/Pk.
Til 2,25L base
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 13235399
Brand: Thermo Scientific™ SR0166G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
De Oxoid Half Fraser Supplement bruges til berigelse af Listeria -arter.
Oxoid Half Fraser Supplement bruges til berigelse af Listeria -arter.
  • Tilføj til Fraser Broth Base, varenr. CM0895B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Halvt Fraser-tillæg
Form Frysetørret
Produkttype Mikrobiologiske medier
Mængde Til 2,25L base
Arter Listeria