Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ GMO-fri soja pepton
Artikelnummer. p-4524669
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
400g
Artikelnummer. 15332680
Brand: Thermo Scientific™ VG0300C
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Oxoid GMO-fri sojapepton er en nærende, generel pepton til vækst af bakterier og svampe.
Oxoid GMO-fri sojapepton er en nærende, generel pepton til vækst af bakterier og svampe.
En nærende, generel pepton til vækst af bakterier og svampe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt GMO-Free Soya Peptone
Form Powder
Produkttype Peptone
Mængde 500 g
Kun til laboratoriebrug