Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ GMO-fri soja pepton
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
400g
Beskrivelse
Oxoid GMO-fri sojapepton er en nærende, generel pepton til vækst af bakterier og svampe.
En nærende, generel pepton til vækst af bakterier og svampe.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | GMO-Free Soya Peptone |
| Form | Powder |
| Produkttype | Peptone |
| Mængde | 500 g |
Kun til laboratoriebrug