Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Gentamicin antimikrobielle følsomhedsdiske
Artikelnummer. p-4525357 Shop alle Thermo Scientific produkter
Koncentration:
10 μg
120 μg
30 μg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. 10538623
Brand: Thermo Scientific™ CT0024B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bestem følsomheden af mikroorganismer ved hjælp af manuelle AST-metoder og et komplet udvalg af højkvalitets, brugervenlige antimikrobielle følsomhedstestskiver.
Bestem manuelt mikroorganismers følsomhed for antibiotika ved hjælp af antimikrobielle følsomhedstestmetoder (AST) i forbindelse med pålidelige, brugervenlige Thermo Scientific™ Oxoid™ Gentamycin antimikrobielle følsomhedsdiske.
  • Letlæselig mærkning
  • Sprængsikre, fjederbelastede patroner
  • Slut-på-patron-indikator
  • Reproducerbar ydeevne
Advarsler vedrørende bestilling:
50 diske/patron; 5 patroner/pakke. Sælges kun med 5 patroner/pakke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antimikrobielle midler Gentamicin
Certificeringer/compliance Overholder CLSI, DIN, BSAC, EUCAST retningslinjer
Koncentration 10 μg
Oversigt Oxoid Gentamicin antimikrobielle følsomhedsdiske
Antibiotikum kode CN
Produkttype Antimikrobielle følsomhedsskiver
Test Type Antimikrobiel modtagelighed
nr. pr. pakke 5 Patroner/Pk.
Emballagetype 50 diske/patron
Mængde 50 diske/patron