Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Gentamicin antimikrobielle følsomhedsdiske
Artikelnummer. 11993812 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Koncentration:
10 μg
120 μg
30 μg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Koncentration Pakningsstørrelse
11993812 120 μg Pakke med 250
10538623 10 μg Pakke med 250
10299772 30 μg Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11993812 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CT0794B
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Bestem følsomheden af mikroorganismer ved hjælp af manuelle AST-metoder og et komplet udvalg af højkvalitets, brugervenlige antimikrobielle følsomhedstestskiver.
Bestem manuelt mikroorganismers følsomhed for antibiotika ved hjælp af antimikrobielle følsomhedstestmetoder (AST) i forbindelse med pålidelige, brugervenlige Thermo Scientific™ Oxoid™ Gentamycin antimikrobielle følsomhedsdiske.
  • Letlæselig mærkning
  • Sprængsikre, fjederbelastede patroner
  • Slut-på-patron-indikator
  • Reproducerbar ydeevne
Advarsler vedrørende bestilling:
50 diske/patron; 5 patroner/pakke. Sælges kun med 5 patroner/pakke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antimikrobielle midler Gentamicin
Certificeringer/compliance Overholder CLSI retningslinjer
Koncentration 120 μg
Oversigt Oxoid Gentamicin antimikrobielle følsomhedsdiske
Antibiotikum kode CN
Produkttype Antimikrobielle følsomhedsskiver
Test Type Antimikrobiel modtagelighed
nr. pr. pakke 5 Patroner/Pk.
Emballagetype 50 diske/patron
Mængde 50 diske/patron