Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Bakteriologisk gelatine
Artikelnummer. 10240343
Skift visning
Oversigt:
Dehydreret; Gelatine bakteriologisk
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Oversigt unitSize
10240343 Dehydreret; Gelatine bakteriologisk 500g
1 options
Artikelnummer. 10240343 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. LP0008B
Oxoid Gelatine Bacteriological er en speciel bakteriologisk kvalitet, der er letopløselig i vand for at give en klar opløsning fri for sulfit og konserveringsmidler.
  • Fast gel opnået fra 15% opløsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Dehydreret; Gelatine bakteriologisk
Form Pulver
Produkttype Gelatine
Mængde 500 g